Imprimer
Système d'aspiration de liquides, Biochem-Vacuucenter, BVC basic
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
20727000 20727100
181-0298EA 1090 EUR
181-0298 181-0299
Système d'aspiration de liquides, Biochem-Vacuucenter, BVC basic
Pompe Systèmes de pompe à vide
Le VacuuCenter BVC basic est conçu pour un raccordement à une source de vide externe existante telle qu'une pompe à diaphragme ou un réseau sous vide (par ex. VACUU LAN®) et ne nécessite aucune alimentation électrique. Le contrôleur de vide mécanique résistant aux produits chimiques garantit un vide de fonctionnement optimal. Le contrôleur s'ouvre uniquement lorsque cela est nécessaire, ce qui limite la charge gazeuse sur la source de vide. L'évaporation du liquide collecté est minimisée. La tubulure d'admission intégrée dans la tête du flacon réduit la formation d'aérosols et de mousse, et garantit une longue durée de vie du filtre de protection hydrophobe. Le système d'aspiration est disponible en modèle BVC basic avec flacon PP de 4 l ou en modèle BVC basic G avec flacon en verre borosilicaté enduit de 2 l.
  • Un régulateur de vide mécanique fournit un vide de travail optimal et minimise la charge de vapeur sur le réseau sous vide
  • Base stable et fonctionnement sans électricité pour plus de commodité
  • Flacon de collecte autoclavable conçu pour réduire les aérosols et la formation de mousse
  • Poignée d'aspiration VHC (VacuuHandControl) avec tuyau d'aspiration de flux - aucune contamination de poignée par filtre stérilisable 0,2 µm hydrophobe d'aspiration de milieu - les risques de contamination pour le système de pompage à vide sont considérablement réduits
Informations de commande: Two-year warranty for manufacturing defects.
Informations de livraison: Système complet d'aspiration de liquides pour source de vide existante, avec contrôle automatique du vide, buse de flexible DN 6/10 mm pouvant être raccordée à une source de vide, poignée d'aspiration VacuuHandControl VHC, flacon de collecte, filtre de protection et manuel.