n-Pentane 99,8, SupraSolv® GC-ECD/FID, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pentane
MQ100
Formule:
H₃C(CH₂)₃CH₃ Poids moléculaire: 72.15 g/mol Point d'ébullition: 35…36 °C (1013 hPa) Point de fusion: –130 °C Densité: 0.63 g/cm³ (20 °C) Point éclair: –40 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009498 Numéro CAS: 109-66-0 EINECS: 203-692-4 UN: 1265 ADR: 3 II REACH: 01-2119459286-30 Indice Merck: 13,07193 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 0.04 g/L (25 °C) |
Melting Point | -130 °C |
Molar Mass | 72.15 g/mol |
Boiling Point | 36 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 570 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.358 |
Explosion Limit | 1.4 - 8%(V) |
Density | 0.63 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O) no data available |
Ignition Point | 285 °C |
Hazard Class | 3 |
Hazard Class Description | Flammable liquid |