Toluène 99,8, SupraSolv® GC_MS
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Methylbenzene, Phenylmethane, FM approval
MQ100
Formule:
C₆H₅CH₃ Poids moléculaire: 92.14 g/mol Point d'ébullition: 110.6 Point de fusion: –95 °C Densité: 0.867 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 4 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008512 Numéro CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 UN: 1294 ADR: 3 II REACH: 05-2114615130-69 Indice Merck: 13,09607 |
|
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) |
|
Identity(IR) | Conforms |
Evaporation Residue |
|
Water |
|
Color |
|
GC/MSD (retention range n-undecane to n-tetracontane, scanning area 30-600 amu, individual signals (n-tetradecane standard)) |
|
Suitability | Residue Analysis |