Imprimer
2,3-Diphenylpyrazine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14700.03 A14700.06
A14700.03EA 33.1 EUR
A14700.03 A14700.06
2,3-Diphenylpyrazine ≥98%
2,3-Diphenylpyrazine
Purity: 98% CAS No.: 1588-89-2 Molecular Formula: C16H12N2 Formula Weight: 232.29 Odour: Odourless Melting Point: 119-122° MDL No.: MFCD00053000
Formule: C₁₆H₁₂N₂
Poids moléculaire: 232.29 g/mol
Point de fusion: 119…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053000
Numéro CAS: 1588-89-2