Imprimer
Acide 2-oxopyranne-5-carboxylique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
B25521.06 B25521.14
B25521.06EA 30.1 EUR
B25521.06 B25521.14
Acide 2-oxopyranne-5-carboxylique ≥97%
Acide 2-oxopyranne-5-carboxylique
Purity: 97% CAS No.: 500-05-0 Molecular Formula: C6H4O4 Formula Weight: 140.10 Melting Point: ca 208° dec. Boiling Point: 218°/120mm Merck Reference: 14,2557 MDL No.: MFCD00006644
Formule: C₆H₄O₄
Point d'ébullition: 218 °C (120 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006644
Numéro CAS: 500-05-0
EINECS: 207-899-0
Indice Merck: 14,2557