Imprimer
1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(Triphenylphosphoranylidene)propan-2-one, 1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone
A11410.09 A11410.18 A11410.30
A11410.09EA 64.7 EUR
A11410.09 A11410.18 A11410.30
1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone ≥99%
1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone
Purity: 99% CAS No.: 1439-36-7 Molecular Formula: C21H19OP Formula Weight: 318.36 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 204-209° Beilstein Reference: 750077 MDL No.: MFCD00008774
Formule: C₂₁H₁₉OP
Point de fusion: 204…209 °C
Numéro MDL: MFCD00008774
Numéro CAS: 1439-36-7
EINECS: 215-878-2