Imprimer
1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(Triphenylphosphoranylidene)propan-2-one, 1-Triphenylphosphoranylidene-2-propanone
169970250 169971000
ACRO169970250EA 129 EUR
ACRO169970250 ACRO169971000
1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone 99%
1-(Triphénylphosphoranylidène)acétone
Formule: C₂₁H₁₉OP
Point de fusion: 203…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008774
Numéro CAS: 1439-36-7
EINECS: 215-878-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 211 °C
HPLC ≥98.5 %