Imprimer
2-(1-Piperidinyl)aniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(1-Piperidino)aniline
A13073.03 A13073.06 A13073.14
A13073.03EA 29.2 EUR
A13073.03 A13073.06 A13073.14
2-(1-Piperidinyl)aniline ≥98%
2-(1-Piperidinyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 39643-31-7 Molecular Formula: C11H16N2 Formula Weight: 176.26 Melting Point: 44-47° Boiling Point: 96-98°/1mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00047467
Formule: C₁₁H₁₆N₂
Point d'ébullition: 96…98 °C (1 mmHg)
Point de fusion: 44…47 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00047467
Numéro CAS: 39643-31-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III