2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-bisindane-1,1'-dione 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
(2,2'-Biindan)-1,1',3,3'-tetrone, 2,2'-dihydroxy-, 1,1'-dihydrate (7CI), 2,2',3,3,3',3'-Hexahydroxy-2,2'-biindan-1,1'-dione
Formule:
C₁₈H₁₀O₆·2H₂O Point de fusion: >240 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149242 Numéro CAS: 5950-69-6 EINECS: 227-713-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light beige to pink-beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | 9 % to 11 % (105°C, 3 hr) |
HPLC | ≥95 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Ammonium (NH4) | ≤0.003 % |
Copper (Cu) | ≤0.0005 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Lead (Pb) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |