Imprimer
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl-5-methylpyrazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18316.0001 8.18316.0005
8.18316.0001EA 180 EUR
8.18316.0001 8.18316.0005
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl-5-methylpyrazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(2S,5SR)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropyl-5-methylpyrazine
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
Numéro CAS: 116907-51-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 198.26 g/mol
Boiling Point 103 - 104 °C (21 hPa)
Density 1.00 g/cm3 (20 °C)