Imprimer
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-2-Isopropyl-3,6-dimethoxy-2,5-dihydropyrazine, (2R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (R)-3-Isopropyl-2,5-dimethoxy-3,6-dihydropyrazine
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.18315.0250 8.18315.0136 8.18315.0100
8.18315.0250EA 0 EUR
8.18315.0250 8.18315.0136 8.18315.0100
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Formule: C₉H₁₆N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00040565
Numéro CAS: 109838-85-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 184.23 g/mol
Boiling Point 100 - 102 °C (20 hPa)
Flash Point 85 °C
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)