Imprimer
N-Boc-L-prolinol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
L09885.03 L09885.06 L09885.14
L09885.03EA 46.1 EUR
L09885.03 L09885.06 L09885.14
N-Boc-L-prolinol ≥98%
N-Boc-L-prolinol
Purity: 98+% CAS No.: 69610-40-8 Molecular Formula: C10H19NO3 Formula Weight: 201.27 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 59-62° Beilstein Reference: 3542667 Optical Rotation: -54° (c=5 in methanol) MDL No.: MFCD00066232
Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Point de fusion: 59…62 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066232
Numéro CAS: 69610-40-8