Imprimer
(±)-11-HDoHE
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
33450-25 33450-50 33450-100 33450-250
CAYM33450-25EA 123 EUR
CAYM33450-25 CAYM33450-50 CAYM33450-100 CAYM33450-250
(±)-11-HDoHE
(±)-11-HDoHE
Formule: C₂₂H₃₂O₃
Numéro CAS: 87018-59-5
UN: 1170
ADR: 3,II