Sulphur trioxide pyridine complex 98% active SO₃ ∼ 48-50%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 26412-87-3
Molecular Formula: C5H5NO3S
Formula Weight: 159.16
Melting Point: ca 155-165°
Beilstein Reference: 3704116
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012437
Formule:
C₅H₅NO₃S Point de fusion: ∼ 155…165 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012437 Numéro CAS: 26412-87-3 EINECS: 247-683-3 UN: 3261 ADR: 8,II |