Sulphur trioxide pyridine complex 48 - 50% (SO3 actif), grade Technique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₅NO₃S Point de fusion: 155 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012437 Numéro CAS: 26412-87-3 EINECS: 247-683-3 UN: 3261 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 48 to 50 % (Active SO3) |
Elemental Analysis | 3.98 to 4.48 % N |
Specific optical rotation | -13.5° to -21.5° (20°C, 589 nm) (c=0.5 in chloroform) |