4'-Nitrobenzo-18-crown-6 (4'-nitrobenzo-1,4,7,10,13,16-hexoxacyclooctadecane) ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
18-Nitro-2,3,5,6,8,9,11,12,14,15-decahydrobenzo[b][1,4,7,10,13,16]hexaoxacyclooctadecine
Purity: 99%
CAS No.: 53408-96-1
Molecular Formula: C16H23NO8
Formula Weight: 357.35
Melting Point: 84-86°
MDL No.: MFCD00143207
Formule:
C₁₆H₂₃NO₈ Point de fusion: 84…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00143207 Numéro CAS: 53408-96-1 |