2,5-Diméthylthiophene-3-ylméthylcetone ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 2530-10-1
Molecular Formula: C8H10OS
Formula Weight: 154.23
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.5455
Boiling Point: 224°
Beilstein Reference: 112095
MDL No.: MFCD00009763
Formule:
C₈H₁₀OS Point d'ébullition: 224 °C Densité: 1,086 Point éclair: 98 °C (208 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009763 Numéro CAS: 2530-10-1 EINECS: 219-779-5 |