Imprimer
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(Trifluoroacetyl)thiophene
L12585.03 L12585.06
L12585.03EA 51.6 EUR
L12585.03 L12585.06
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene ≥98%
2-(2,2,2-Trifluoroacetyl)thiophene
Purity: 98% CAS No.: 651-70-7 Molecular Formula: C6H3F3OS Formula Weight: 180.15 Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.4845 Boiling Point: 163-165° Beilstein Reference: 1309208 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00041427
Formule: C₆H₅ClOS
Point d'ébullition: 163…165 °C
Densité: 1,403
Point éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041427
Numéro CAS: 651-70-7
ADR: 3,III