Imprimer
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L13588.06 L13588.14
L13588.06EA 81.4 EUR
L13588.06 L13588.14
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid ≥98%
5-Acetylthiophene-2-carboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 4066-41-5 Molecular Formula: C7H6O3S Formula Weight: 170.19 Melting Point: 208-212° Beilstein Reference: 128897
Formule: C₇H₆O₃S
Point de fusion: 208…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00055512
Numéro CAS: 4066-41-5