Imprimer
Borure de difer ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
22952.14 22952.22
22952.14EA 185 EUR
22952.14 22952.22
Borure de difer ≥98%
Borure de difer
Purity: 98% CAS No.: 12006-85-8 Molecular Formula: Fe2B Formula Weight: 122.50 Physical Form: -35 Mesh Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016092
Formule: BFe₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016092
Numéro CAS: 12006-85-8
EINECS: 234-490-4