Imprimer
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): TDMAT
42932.06 42932.14
42932.06EA 272 EUR
42932.06 42932.14
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV) ≥99.9% (base métaux)
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)
Purity: 99.9% CAS No.: 3275-24-9 Molecular Formula: C8H24N4Ti Formula Weight: 224.19 Flash Point: -30°(-22°F) Physical Form: Liquid Density: 0.96 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Yellow-brown Boiling Point: 50°/0.5mm UN No.: 3129 MDL No.: MFCD00014861
Formule: C₈H₂₄N₄Ti
Poids moléculaire: 224.17 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C (0.5 mmHg)
Densité: 0.96
Point éclair: –30 °C (–22 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014861
Numéro CAS: 3275-24-9
EINECS: 221-904-3
UN: 3129
ADR: 4.3 II