Tris(trimethylsilyl)phosphite ≥96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Tris(trimethylsilyl)phosphite
Purity: 96%
CAS No.: 1795-31-9
Molecular Formula: [(CH3)3SiO]3P
Formula Weight: 298.54
Physical Form: Liquid
Density: 0.893
Refractive Index: 1.409
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Boiling Point: 80°/8mm
MDL No.: MFCD00015588
Formule:
C₉H₂₇O₃PSi₃ Point d'ébullition: 80 °C (8 mmHg) Densité: 0,893 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015588 Numéro CAS: 1795-31-9 |