Imprimer
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Methylhydroxylamine hydrochloride, O-Methylhydroxylammonium chloride, Methoxyamine hydrochloride, Methoxylamine hydrochloride
210490050 210490250 210491000
ACRO210490050EA 136 EUR
ACRO210490050 ACRO210490250 ACRO210491000
O-Methylhydroxylamine hydrochloride 98+%
O-Methylhydroxylamine hydrochloride
Formule: CH₆ClNO
Point de fusion: 148…153 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012951
Numéro CAS: 593-56-6
EINECS: 209-798-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 153 °C
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %