Imprimer
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethoxyamine hydrochloride
409610100 409610250
ACRO409610100EA 332 EUR
ACRO409610100 ACRO409610250
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride 99+%
O-Ethylhydroxylamine hydrochloride
Formule: C₂H₈ClNO
Poids moléculaire: 97.54 g/mol
Point de fusion: 130…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012956
Numéro CAS: 3332-29-4
EINECS: 222-060-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %
HPLC ≥98.5 %