Imprimer
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33423.MD H33423.03
H33423.MDEA 55.4 EUR
H33423.MD H33423.03
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone ≥97%
2-(Trifluoromethyl)cyclohexanone
Formule: C₇H₉F₃O
Poids moléculaire: 166.14 g/mol
Point d'ébullition: 71…73 °C (12 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00102125
Numéro CAS: 56734-74-8
UN: 1224
ADR: 3 III