Imprimer
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 4-oxocyclohexanecarboxylate, 4-(Ethoxycarbonyl)-1-cyclohexanone
379910010 379910050
ACRO379910010EA 48.2 EUR
ACRO379910010 ACRO379910050
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle 97%
4-Oxocyclohexanecarboxylate d'éthyle
Formule: C₉H₁₄O₃
Poids moléculaire: 170.21 g/mol
Point d'ébullition: 150…152 °C (40 mmHg)
Densité: 1.076 g/cm³
Point éclair: 110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013285
Numéro CAS: 17159-79-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4580 to 1.4610 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %