O-Benzylhydroxylamine chlorhydrate 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Purity: 99%
CAS No.: 2687-43-6
Molecular Formula: C6H5CH2ONH2.HCl
Formula Weight: 159.62
Melting Point: ca 238° subl.
Beilstein Reference: 3595440
Formule:
C₇H₁₀ClNO Poids moléculaire: 159.62 g/mol Point de fusion: ∼ 238 °C (subl.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012952 Numéro CAS: 2687-43-6 EINECS: 220-249-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...