Imprimer
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,2-Bis(4-aminophenyl)hexafluoropropane
310990010 310990050
ACRO310990010EA 76.8 EUR
ACRO310990010 ACRO310990050
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline 98%
4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)dianiline
Formule: C₁₅H₁₂F₆N₂
Point de fusion: 195…199 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039146
Numéro CAS: 1095-78-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 195 to 199 °C
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %