4-(4-Nitrophénylazo)résorcinol ≥90%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 95%
CAS No.: 74-39-5
Molecular Formula: C12H9N3O4
Formula Weight: 259.22
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 674709
Merck Reference: 14,5695
MDL No.: MFCD00007310
Formule:
C₁₂H₉N₃O₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007310 Numéro CAS: 74-39-5 EINECS: 200-808-5 Indice Merck: 14,5695 |