3-Isocyanatobenzoate d'éthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3-(Ethoxycarbonyl)phenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 67531-68-4
Molecular Formula: C10H9NO3
Formula Weight: 191.19
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formule:
C₁₀H₉NO₃ Point d'ébullition: 213 °C Densité: 1,154 Point éclair: >110 °C (230 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00013865 Numéro CAS: 67531-68-4 ADR: 6.1,III |