Imprimer
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Amino-4-chlorobenzamide
B25294.06 B25294.14 B25294.22
B25294.06EA 28.7 EUR
B25294.06 B25294.14 B25294.22
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide 97%
3-Amino-4-chloro-N,N-dimethylbenzamide
Purity: 97% CAS No.: 19694-10-1 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00035785
Formule: C₇H₇ClN₂O
Point de fusion: 164…166 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035785
Numéro CAS: 19694-10-1
EINECS: 243-231-4