Imprimer
2-Amino-5-chlorobenzamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11153.03 A11153.06
A11153.03EA 24.8 EUR
A11153.03 A11153.06
2-Amino-5-chlorobenzamide ≥98%
2-Amino-5-chlorobenzamide
Purity: 98+% CAS No.: 5202-85-7 Molecular Formula: C7H7ClN2O Formula Weight: 170.60 Melting Point: 169-173° Beilstein Reference: 743347
Formule: C₇H₇ClN₂O
Point de fusion: 169…173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017126
Numéro CAS: 5202-85-7
EINECS: 225-990-3