Imprimer
(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Diethyl 2-(2-cyanoethyl)malonate
A11567.09 A11567.14 A11567.18
A11567.09EA 32.8 EUR
A11567.09 A11567.14 A11567.18
(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle ≥98%
(2-Cyanoéthyl)malonate de diéthyle
Purity: 98+% CAS No.: 17216-62-5 Molecular Formula: C10H15NO4 Formula Weight: 213.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4360 Boiling Point: 115-117°/2mm Beilstein Reference: 1790237 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001966
Formule: C₁₀H₁₅NO₄
Poids moléculaire: 213.23 g/mol
Point d'ébullition: 115…117 °C (2 mmHg)
Densité: 1.079
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001966
Numéro CAS: 17216-62-5
EINECS: 241-260-7
ADR: 6.1 III