Imprimer
Acide aminoiminomethanesulfinique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Thiourea dioxide, FormamidinesulphInic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20082.1000 8.20082.0250
8.20082.1000EA 156 EUR
8.20082.1000 8.20082.0250
Acide aminoiminomethanesulfinique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide aminoiminomethanesulfinique
Formule: CH₄N₂O₂S
Poids moléculaire: 108.12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002397
Numéro CAS: 1758-73-2
EINECS: 217-157-8
UN: 3341
ADR: 4.2 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 27 g/l (20 °C)
Melting Point 123 °C (decomposition)
Molar Mass 108.12 g/mol
Bulk Density 850 kg/m3
Density 1.68 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 4.2
Hazard Class Description Spontaneously Combustible Material