Imprimer
Isocyanure de n-butyle 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
158380010 158380050
ACRO158380010EA 108 EUR
ACRO158380010 ACRO158380050
Isocyanure de n-butyle 98+%
Isocyanure de n-butyle
Formule: C₅H₉N
Densité: 0,79 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000008
Numéro CAS: 2769-64-4
EINECS: 220-458-7
UN: 1935
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %