Imprimer
Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L13544.06 L13544.14 L13544.22
L13544.06EA 35.1 EUR
L13544.06 L13544.14 L13544.22
Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine 95%
Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine
Purity: 95% CAS No.: 70384-51-9 Molecular Formula: N(CH2CH2OCH2CH2OCH3)3 Formula Weight: 323.43 Flash Point: 162°(323°F) Refractive Index: 1.4486 Melting Point: -100° Boiling Point: 163-171°/1mm Beilstein Reference: 2369296 MDL No.: MFCD00010748
Formule: C₁₅H₃₃NO₆
Point d'ébullition: 163…171 °C (1 mmHg)
Point de fusion: < –100 °C
Densité: 1,011
Point éclair: 162 °C (323 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010748
Numéro CAS: 70384-51-9
EINECS: 274-590-5