Tris[2-(2-méthoxyethoxy)éthyl]amine 95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₅H₃₃NO₆ Point d'ébullition: 330 °C (760 mmHg) Densité: 1,01 g/cm³ Point éclair: 162 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010748 Numéro CAS: 70384-51-9 EINECS: 274-590-5 UN: 2735 ADR: 8,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear light yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4466 to 1.4486 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
Titration with HClO4 | ≥94 % |