Imprimer
3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Ethyl Malonyl Chloride
A15616.06 A15616.14 A15616.22
A15616.06EA 71.3 EUR
A15616.06 A15616.14 A15616.22
3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle 95%
3-Chloro-3-oxopropionate d'éthyle
Purity: 95% CAS No.: 36239-09-5 Molecular Formula: C5H7ClO3 Formula Weight: 150.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.4290 Boiling Point: 83°/22mm Beilstein Reference: 636215 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000736
Formule: C₅H₇ClO₃
Poids moléculaire: 150.56 g/mol
Point d'ébullition: 83 °C (22 mmHg)
Densité: 1.189
Point éclair: 67 °C (152 °F)
Numéro MDL: MFCD00000736
Numéro CAS: 36239-09-5
EINECS: 252-934-5
UN: 3265
ADR: 8 II