Glycerol monostearate, purifié
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Glyceryl monostearate
CAS No.: 31566-31-1
Molecular Formula: C17H35OCOCH2CH(OH)CH2OH
Formula Weight: 358.56
Physical Form: Powder
Solubility: Soluble in hot organic solvents
Merck Reference: 14,4489
MDL No.: MFCD00036186
Formule:
C₂₁H₄₂O₄ Poids moléculaire: 376.57 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00036186 Numéro CAS: 31566-31-1 EINECS: 250-705-4 Indice Merck: 14,4489 |