Imprimer
Acide acétohydroxamique 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
170130050 170130250
ACRO170130050EA 101 EUR
ACRO170130050 ACRO170130250
Acide acétohydroxamique 98+%
Acide acétohydroxamique
Formule: C₂H₅NO₂
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009994
Numéro CAS: 546-88-3
EINECS: 208-913-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 90 °C
GC ≥98.0 %
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 %
Specific optical rotation -24° to -10° (20 °C, 589 nm) (c=1,H2O)