Imprimer
Chlorure de trichloromethanesulfenyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
130030050 130030250
ACRO130030050EA 72 EUR
ACRO130030050 ACRO130030250
Chlorure de trichloromethanesulfenyle 97%
Chlorure de trichloromethanesulfenyle
Formule: CCl₄S
Point d'ébullition: 146…148 °C (760 mmHg)
Densité: 1,7 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037054
Numéro CAS: 594-42-3
EINECS: 209-840-4
UN: 1670
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5410 (20°C, 589 nm)
Assay ≥96.0 %