2,2-Dibromomalonamide ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98+%
CAS No.: 73003-80-2
Molecular Formula: C3H4Br2N2O2
Formula Weight: 259.89
Melting Point: 202-207°
Beilstein Reference: 1770873
Formule:
C₃H₄Br₂N₂O₂ Point de fusion: 202…207 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014803 Numéro CAS: 73003-80-2 EINECS: 277-205-9 |