Imprimer
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate, (max. 10% H₂O) 98+% (poids sec)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium-2-chloroethanesulphonate hydrate
A19995.06 A19995.14 A19995.22
A19995.06EA 35.4 EUR
A19995.06 A19995.14 A19995.22
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate, (max. 10% H₂O) 98+% (poids sec)
2-Chloroethanesulphonic acid sodium salt hydrate
Purity: 98+% CAS No.: 15484-44-3 Molecular Formula: Cl(CH2)2SO3Na.xH2O Formula Weight: 166.56(anhy) Melting Point: ca 292° dec. Beilstein Reference: 5649202
Formule: C₂H₅ClO₃S·H₂O
Poids moléculaire: 184.57 g/mol
Point de fusion: ∼ 292 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007531
Numéro CAS: 15484-44-3
EINECS: 239-508-4