Imprimer
DL-Malate de disodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Di-Sodium Dl-Malate, DL-Malic acid disodium salt, DL-Apple acid disodium salt, Disodium DL-Malate hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.20872.0025 8.20872.0100
8.20872.0025EA 62.9 EUR
8.20872.0025 8.20872.0100
DL-Malate de disodium pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
DL-Malate de disodium
Formule: C₄H₄Na₂O₅
Numéro MDL: MFCD00012466
Numéro CAS: 676-46-0
EINECS: 211-627-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 178.05 g/mol