Imprimer
DL-Malate de monosodium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Sodium hydrogen DL-malate
A19428.18 A19428.30
A19428.18EA 55.1 EUR
A19428.18 A19428.30
DL-Malate de monosodium ≥98%
DL-Malate de monosodium
Purity: 98% CAS No.: 57467-17-1 Molecular Formula: C4H5NaO5 Formula Weight: 156.07 Melting Point: 210° dec. MDL No.: MFCD00798569
Formule: C₄H₅NaO₅
Poids moléculaire: 156.07 g/mol
Point de fusion: 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00798569
Numéro CAS: 57467-17-1