2',7'-Dichlorofluorescéine, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
Formule:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ Point de fusion: 280 °C (déc.) Densité: 0,79 g/cm³ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005047 Numéro CAS: 76-54-0 EINECS: 200-968-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light orange to red-brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤5 % (110°C) |
UV Lambda max | 501 to 503 nm (in 0.1 N NaOH) |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥2000 (at lambda max.) |