4-Bromo-2-pyridone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-Bromopyridin-2-ol, 4-bromo-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-Bromo-2-hydroxypyridine
Purity: 97%
CAS No.: 36953-37-4
Molecular Formula: C5H4BrNO
Formula Weight: 174.00
Melting Point: 201-204°
MDL No.: MFCD00234041
Formule:
C₅H₄BrNO Poids moléculaire: 174.00 g/mol Point de fusion: 201…204 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00234041 Numéro CAS: 36953-37-4 |