Imprimer
4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene ≥97% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: stabilisé avec cuivre
B20052.09 B20052.88 B20052.36
B20052.09EA 212 EUR
B20052.09 B20052.88 B20052.36
4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene ≥97% stabilisé
4-Bromo-2-ethyl-1-iodobenzene
Stabilized with copper
Purity: 97% CAS No.: 175278-30-5 Molecular Formula: C8H8BrI Formula Weight: 310.97 Boiling Point: 84-86°/0.4mm MDL No.: MFCD00221458
Formule: C₈H₈BrI
Point d'ébullition: 84…86 °C (0,4 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00221458
Numéro CAS: 175278-30-5