Imprimer
Bromure d'hexyltriméthylammonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexyltrimethylammonium Bromide, (1-Hexyl)trimethylammonium bromide
L08594.06 L08594.14
L08594.06EA 48.9 EUR
L08594.06 L08594.14
Bromure d'hexyltriméthylammonium ≥98%
Bromure d'hexyltriméthylammonium
Purity: 98% CAS No.: 2650-53-5 Molecular Formula: CH3(CH2)5N(CH3)3Br Formula Weight: 224.18 Melting Point: 177-180° Beilstein Reference: 3913229
Formule: C₉H₂₂BrN
Poids moléculaire: 224.18 g/mol
Point de fusion: 177…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051872
Numéro CAS: 2650-53-5