Imprimer
Malonate de di-tert-butyle ≥98% stabilisé
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Stabilisation: Stabilisé avec carbonate de potassium
A12774.09 A12774.18 A12774.30
A12774.09EA 62.6 EUR
A12774.09 A12774.18 A12774.30
Malonate de di-tert-butyle ≥98% stabilisé
Malonate de di-tert-butyle
Stabilized with potassium carbonate
Purity: 98+% CAS No.: 541-16-2 Molecular Formula: C11H20O4 Formula Weight: 216.28 Flash Point: 88°(190°F) Refractive Index: 1.4190 Melting Point: -6° Boiling Point: 65-67°/1mm Beilstein Reference: 1781766 Merck Reference: 14,3034 MDL No.: MFCD00008810
Formule: C₁₁H₂₀O₄
Poids moléculaire: 216.28 g/mol
Point d'ébullition: 65…67 °C (1 mmHg)
Point de fusion: –6 °C
Densité: 0.965
Point éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008810
Numéro CAS: 541-16-2
EINECS: 208-769-6
Indice Merck: 14,3034